Learn More
Hydrofluoric acid, Honeywell
Código de producto. 15694100 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15694100 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15694100 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 339261100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
48 wt. % in H2O,≥99.99% trace metals basis
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrofluoric acid
CAS 7664-39-3
Concentración 48 wt. % in H2O
Densidad 1.15g/mL at 25°C
Presión de vapor 25 mmHg (20°C)
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular FH
Número MDL MFCD00011346
Número UN UN1790B
Sinónimo hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
Clave InChI KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
SMILES F
Nombre IUPAC fluoruro de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 20.01
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Formula Weight (peso de la fórmula) 20.01g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.99% (trace metals basis)