Learn More
Macherey-Nagel™ Hydrodex β-6TBDM GC Capillary Column
Marque: Macherey-Nagel™ 723381.25
Informations supplémentaires : Peso : 0.01000kg
Spécification
0,25 mm | |
0,4 mm | |
Separación de los enantiómeros mediante GC | |
25 m | |
1 unidad |
Columna capilar para GC | |
Hydrodex β-6TBDM | |
De 230 °C a 250 °C | |
Hydrodex β-6TBDM |