Learn More
Ácido clorhídrico, puro, fumante, solución al 37 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3212748
32.17 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
10L.
25L.
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
7647-01-0, 7732-18-5
ClH
36.46
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
313
CHEBI:17883
Cl
7647-01-0, 7732-18-5
ClH
36.46
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
313
CHEBI:17883
Cl
Ácido clorhídrico, del 35,0 al 39,0 %, ClH, número CAS-7647-01-0, 7732-18-5, acide chlorhydrique, ácido clorhídrico anhidro, chloorwaterstof, ácido clorhídrico, chlorwasserstoff, ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno, ácido muriático, alcoholes de sal, 10 l, 57,0 °C, CHEBI:17883
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
Punto de fusión de -35,0 °C
Punto de ebullición de 57,0 °C
Densidad 1.1800g/mL
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1,18
Cantidad 1 l
Viscosidad 1,9 mPa.s (15 °C)
Fórmula lineal HCl
Forma física Solución
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Información de solubilidad Solubilidad en agua: miscible:823 g/l (0 °C); 561 g/l (60 °C).Otras solubilidades: soluble en alcohol, benceno y éter, insoluble en hidrocarburos
Nombre IUPAC clorano
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46
Porcentaje de pureza 35.0 to 39.0%
Grado Pure