Learn More
Hydrochloric Acid, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus, J.T. Baker™
Analyzed for up to 64 metals in the low parts-per-billion (ppb) range, ensuring low background interference for conducting critical trace metal analysis.
304.00€ - 921.00€
CAS | 7647-01-0 |
---|---|
Fórmula molecular | ClH |
Peso molecular (g/mol) | 36.46 |
Número MDL | MFCD00011324 MFCD00792839 |
Clave InChI | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof |
PubChem CID | 313 |
ChEBI | CHEBI:17883 |
Nombre IUPAC | hydrogen chloride |
SMILES | Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15588594
|
JT Baker
9385.0500 |
0.5L |
304.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15598594
|
JT Baker
9385.1000 |
1 l |
580.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15508604
|
JT Baker
9385.2500 |
2,5 l |
921.00€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus acids allow for testing of more trace metals with tighter specifications.
- Quality assured for up to 64 trace metals tested to low parts-per-billion (ppb) levels
- Lot to lot consistency ensures reliable results between tests
- Space-saving HDPE packaging with low metallic extractables
- Enhanced safety with tamper-evident caps
- Environmentally-friendly recyclable HDPE bottles
- Strict protocols in an ISO facility ensure quality in manufacturing
7647-01-0 | |
36.46 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
313 | |
hydrogen chloride |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
CHEBI:17883 | |
Cl |
Especificaciones
Hydrochloric acid | |
Incolora | |
de -35 °C | |
1,18 g/ml a 20 °C | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
For use in Trace Metal Analysis | |
p/p | |
Líquido | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen chloride | |
313 | |
36.46g/mol |
0,1 (solución acuosa de 1N) | |
7647-01-0 | |
de 48 °C | |
Punzante | |
14,1 kPa | |
34-37% | |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
Soluble en agua | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 | |
BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-595-7
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.