Descripción
Los ácidos BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus permiten realizar pruebas de más trazas metálicas con especificaciones más estrictas.
- Calidad garantizada para hasta 64 trazas metálicas probadas a niveles bajos de partes por mil millones (ppb)
- La homogeneidad de lote a lote garantiza resultados fiables entre pruebas
- Envases de HDPE que ahorran espacio con extraíbles metálicos de bajo nivel
- Seguridad mejorada con tapones a prueba de manipulación
- Frascos de HDPE reciclables y respetuosos con el medio ambiente
- Los estrictos protocolos de instalaciones aptas según la norma ISO garantizan la calidad en la fabricación
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrochloric acid |
| pH | 0,1 (solución acuosa de 1N) |
| Color | Incoloro |
| Punto de fusión | -35 °C |
| Punto de ebullición | de 48 °C |
| Densidad | 1,18 g/ml a 20 °C |
| Olor | Punzante |
| Envase | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Presión de vapor | 14,1 kPa |
| Notas de grado de pureza | Para uso en el análisis de metales traza |
| Mostrar más |