Learn More
Ácido clorhídrico, para análisis, solución al 32 % aprox. en agua, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10083453
Click to view available options
Cantidad:
2,5 l
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
Color Incolora
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Punto de fusión de -35,0 °C
Punto de ebullición de 57,0 °C
Densidad 1.1600g/mL
Metales pesados (como Pb) 1 ppm máx.
Envase Frasco de vidrio
Residuo después del encendido 0,0005 % máx.
Gravedad específica 1,16
Cantidad 2,5 l
Fórmula molecular ClH
Viscosidad 1,9 mPa.s (15 °C)
Fórmula lineal HCl
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Índice Merck 15, 4818
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC hydrogen chloride
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.45
Porcentaje de pureza ≥32%
Grado Análisis