Learn More
Ácido clorhídrico, solución de 4 N en 1,4-dioxano/agua, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 366520025
Detalles adicionales : CAS : 7647-01-0 Peso : 2.75000kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Hydrochloric acid | |
4N Solution in 1, 4-dioxane/water | |
De 3,95 a 4,40 N | |
Frasco de vidrio | |
de 12 °C | |
ClH | |
HCl | |
2924 | |
15, 4818 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen chloride | |
313 | |
36.45 |
De incoloro a amarillo | |
7647-01-0,7732-18-5,123-91-1 | |
1.1000g/mL | |
1,1 | |
2,5 l | |
Líquido | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
04,450; 05,533; 06,283 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 |
Seguridad y manipulación
- Hydrochloric acid, 4N solution in 1,4-Dioxane/water
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.