Learn More
Ácido clorhídrico, solución patrón de 1 N, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 124210025
Detalles adicionales : CAS : 7647-01-0 Peso : 2.55000kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : III
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solución patrón volumétricaEspecificaciones
Hydrochloric acid | |
1N standard solution | |
De 0,998 a 1,002 N (20 °C) | |
Frasco de plástico | |
ClH | |
HCl | |
04,450; 05,533; 06,283 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 |
Incolora | |
7647-01-0,7732-18-5 | |
1.0200 g/mL | |
2,5 l | |
Líquido | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
15, 4818 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
clorano | |
313 | |
36.45 |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric acid
RUO - Para uso exclusivo en investigación