Learn More
Hidridotetrakis(trifenilfosfina)rodio(I), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I) |
Punto de fusión | 140°C to 146°C |
Color | Ocre |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 1151.25 |
Forma física | Polvo cristalino |