Learn More
Absorbente de humedad HYDRANAL™, Honeywell Fluka™
Agente secante para aire y gases para valoración de Karl Fischer (con indicador)
Marca:  Honeywell Fluka 34788-6X1KG
Detalles adicionales : CAS : 7631-86-9 Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15644410
  • 471.09€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Ventajas de HYDRANAL - Auxiliaries
  • Amplia gama de productos solubilizantes para aplicaciones de muestras especiales
  • Amplia gama de productos tampón para aplicaciones de muestras relacionadas con el pH
  • Agentes desecantes para protección celular y secado de gases portadores.
Especificaciones
Especificaciones
6 x 1 kg
HYDRANAL™-Humidity absorber
7631-86-9
NONH for all modes of transport
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos