Learn More
HYDRA-POINT™ Karl Fischer dry methanol (water content max. 0.01%), J.T. Baker™
Catalog Number 10256131
122.55 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
67-56-1
CH4O
32.04
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
metanol
CO
67-56-1
CH4O
32.04
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
metanol
CO
Volumetric reagents for water determination by Karl Fischer titration
  • Reactivos volumétricos para la determinación del agua mediante valoración de Karl Fischer
  • No importa cuáles sean los requisitos para sistemas volumétricos, los reactivos de Karl Fischer HYDRA-POINT™ facilitan la determinación del agua y no presentan problemas
  • No contienen piridina y están especialmente formulados para los procedimientos de aplicación existentes para proporcionar resultados uniformes y fiables para todo tipo de muestras
  • Formulado para alcanzar cada criterio de valoración de forma rápida, precisa y con reproducibilidad
  • Precisión: los reactivos cuentan con tituladores que son más estables con menos desviación, lo que ayuda a ahorrar tiempo y a reducir el uso de reactivos
  • Para su uso con el compuesto 2 HYDRA-POINT™ n.º de producto 8891 o el compuesto 5 HYDRA-POINT™ n.º de producto 8890
Temperatura de inflamación 11°C
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio
Número UN 1230
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.