Learn More
Solución para recipiente culombimétrico de Karl Fischer HYDRA-POINT™, para cetonas y aldehídos, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Marca: JT Baker 6283-01
693.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.05000kg Transport : UN number : 1992 Chem class : 3 Pack group : III
Descripción
- Para análisis culombimétrico de Karl Fischer
Especificaciones
48.70°C | |
1L = 1.10kg | |
For Ketones and Aldehydes | |
Reactivo BAKER ANALYZED™ |
500 mL | |
HYDRA-POINT™ Karl Fischer Coulometric Vessel Solution | |
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.