Learn More
Solución para generador culombimétrico HYDRA-POINT™, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Marca: JT Baker 6281-00
134.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.16000kg Transport : UN number : 1188 Chem class : 3 Pack group : III
Descripción
- Para valoraciones de Karl Fischer
Especificaciones
46.00°C | |
HYDRA-POINT™ Coulometric Generator Solution | |
Reactivo BAKER ANALYZED™ |
125 mL | |
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.