Learn More
Cytiva Solución salina tamponada con fosfatos (PBS) HyClone™
Tampón para crecimiento de cultivos celulares con PBS
Marca: Cytiva SH30256.LS
188.10 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23281" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Solución de CC
Especificaciones
Normas cGMP e ISO 9001:2000 | |
1 X | |
Solución salina tamponada con fosfatos (PBS) 0,067 M de PO4 | |
Sin calcio, Sin magnesio, Sin rojo fenol | |
Desde 7,0 hasta 7,2 |
De 15° a 30 °C | |
Líquido | |
Filtro estéril de 0,1 μm | |
= 1,0 EU/ml | |
6 x 1000 mL |