Learn More
Cytiva HyClone™ Minimal Essential Medium with Earle's (MEM/EBSS), Powder
Marca: Cytiva SH30050.04
Detalles adicionales : Peso : 50.00000kg
Descripción
Favorezca el crecimiento de cultivos celulares y los procesos de bioproducción con el medio esencial mínimo HyClone™ en polvo con (MEM/EBSS) de Earle, fabricado según los procesos certificados por la ISO 9001:2000.
Especificaciones
cGMP e ISO 9001:2000 | |
MEM/EBSS con L-glutamina, aminoácidos no esenciales | |
MEM/EBSS con L-glutamina, aminoácidos no esenciales (NEAA) | |
Glutamina, NEAA |
De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz y la humedad | |
Polvo | |
No estériles | |
50 l |