Learn More
Cytiva Suero HyClone™ FetalClone™ II (EE. UU.)
Desarrollado para el crecimiento de células de CHO y derivados, complemente el crecimiento de cultivos celulares con el suero HyClone™ FetalClone™ II de origen estadounidense, una alternativa al suero fetal bovino (SFB) que contiene más factores de crecimiento y suplementos que las formulaciones básicas.
Marca:  Cytiva SH30066.02
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10041492
  • 91.70€ / 100 ml
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Alternativa económica al SFB
  • Rendimiento comparable al del SFB
  • Alta uniformidad entre lotes
  • Bajos niveles de endotoxina y hemoglobina
Especificaciones
Especificaciones
Albúmina, TIBC, Bilirrubina total, Gammaglobulina, Hierro, Glucosa, Porcentaje de saturación de hierro, Fósforo inorgánico, Osmolalidad, Proteína total, Fosfatasa alcalina, Nitrógeno ureico en sangre, SGOT, Proteína total, Cloruro, Gammaglobulina, Hierro, Lactosa deshidrogenasa, Porcentaje de saturación de hierro, Potasio, SGPT, Sodio
Suero FetalClone II (EE. UU.)
Suero de sustitución del SFB
Estéril
Ninguno
≤10 UE/ml
≤ 20 mg/dl
No
Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C.
Estados Unidos
100 mL
Filtrado secuencial, 100 nm
Lengua azul, Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Virus respiratorio sincitial (RSV) bovino, BVDV, Agentes citopatogénicos, Agentes de hemadsorción, Virus de la rabia, Reovirus
No
Normalmente menos de 2 μg/ml
Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)