Learn More
Cytiva Suero HyClone™ FetalClone™ II (EE. UU.)
Optimizado para el crecimiento de células CHO y derivados.
Marca: Cytiva SH30066.03IR30-45
Detalles adicionales : Peso : 0.59850kg
Descripción
Especificaciones
Gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, transaminasa glutámica pirúvica (SGPT), transaminasa glutámica oxalacética (SGOT), pH, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo, osmolalidad, hierro, capacidad total de fijación del hierro (TIBC), porcentaje de saturación, glucosa, IgG | |
Estados Unidos | |
Suero de sustitución del SFB | |
Estéril | |
Irradiado (de 30 a 45 dosis) | |
≤ 10 EU/ml | |
≤ 20 mg/dl | |
HyClone™ | |
Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) |
Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C. | |
Líquido | |
500 mL | |
Filtrado secuencial, 100 nm | |
Virus de la lengua azul, adenovirus bovino, parvovirus bovino, virus respiratorio sincitial (VRS) bovino, virus de la diarrea viral bovina (VDVB), agentes citopatogénicos, agentes de hemadsorción, virus de la rabia, reovirus | |
No | |
Normalmente menos de 2 μg/ml | |
No |