Learn More
Cytiva HyClone™ ActiSM Powdered Cell Culture Media
A chemically defined ADCF cell culture medium optimized for high-yield protein production in CHO cell culture processes.
Marca: Cytiva SH31038.01
Detalles adicionales : CAS : 56-45-1 Peso : 0.12810kg
Descripción
El medio HyClone ActiSM está diseñado para su uso en combinación con el medio HyClone ActiPro y los suplementos Cell Boost 7a y Cell Boost 7b. Este medio forma parte del sistema ActiPro de medios y suplementos diseñados teniendo en cuenta la adaptación y la producción. HyClone ActiSM y el sistema ActiPro son adecuados para la bioproducción general con líneas celulares CHO como CHO-GS, CHO-K1, CHO-DG44 y CHO-S.
- Con formulación ADCF químicamente definido optimizado para la producción de proteínas de alto rendimiento
- No contiene hipoxantina, timidina ni glicina (suplemento HAT)
- Se recomienda para el primer paso al adaptar células cultivadas en otros medios de cultivo celular finos.
Especificaciones
De 2 a 8 °C, alejados de la luz y la humedad | |
No estéril | |
Sin glutamina |
Polvo | |
Poloxamer 188 | |
5 L |