Learn More
HVCN1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | HVCN1 |
|---|---|
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16892674
|
Proteintech
14162-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16882674
|
Proteintech
14162-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
HVCN1 (hydrogen voltage-gated channel 1), a voltage gated proton channel protein that is highly expressed in immune tissues, mediates the proton conductances required by phagocytic leukocytes for the oxidative burst that underlies microbial killing. HVCN1 moderates the voltage-dependent proton permeability of excitable membranes by allowing the flow of protons in accordance to their electrochemical gradient. HVCN1 is sensitive to zinc ions, and can be inhibited by them. HVCN1 may represent a new therapeutic target for B cell maligcies on continued signaling via the B cell antigen receptor.Especificaciones
| HVCN1 | |
| Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q96D96 | |
| 84329 | |
| HVCN1 Fusion Protein Ag5350 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| HVCN1 |
| 0.3 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| HV1, HVCN1, VSOP | |
| HVCN1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |