Learn More
Invitrogen™ Human ZBTB3 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP1197
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15245199
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
ZBTB3 Synthetic Peptide, PEP-1197, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 17 amino acid peptide near the carboxy terminus of human ZBTB3.PEP-1197 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-21083.
Especificaciones
Especificaciones
79842
purified
Human ZBTB3
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q9H5J0
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
ZBTB3
0.02% sodium azide
50 μg
PBS