Learn More
Invitrogen™ Human ZBED3 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP0881
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15349120
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
ZBED3 Synthetic Peptide, PEP-0881, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 16 amino acids near the amino terminus of human ZBED3.PEP-0881 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20767.
Especificaciones
Especificaciones
84327
purified
Human ZBED3
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q96IU2
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
ZBED3
0.02% sodium azide
50 μg
PBS