missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human VCAM-1/CD106 Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 4 publications
197.40€ - 1937.25€
Especificaciones
| Antígeno | VCAM-1/CD106 |
|---|---|
| Clon | HAE-2Z |
| Dilución | ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18722608
![]() |
R&D Systems
MAB809-SP |
25 μg |
209.00€ 197.40€ / 25 microgramos Ahorro 11.60€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18788478
![]() |
R&D Systems
MAB809-100 |
100 μg |
528.00€ 498.75€ / 100 microgramos Ahorro 29.25€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18749986
![]() |
R&D Systems
MAB809-500 |
500 μg |
2050.00€ 1937.25€ / 500 microgramos Ahorro 112.75€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
VCAM-1/CD106 Monoclonal specifically detects VCAM-1/CD106 in Human samples. It is validated for ELISA Capture (Matched Antibody Pair).Especificaciones
| VCAM-1/CD106 | |
| ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| CD106, CD106 antigen, DKFZp779G2333, INCAM-100, L1CAM, MGC99561, vascular cell adhesion molecule 1, vascular cell adhesion protein 1, V-CAM 1, VCAM1, VCAM-1 | |
| VCAM1 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
| HAE-2Z | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative | |
| 7412 | |
| Human VCAM-1 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects recombinant human VCAM-1 in direct ELISAs and Western blots. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto