missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human VCAM-1/CD106 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18749986
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18749986 500 μg 500 microgramos
18722608 25 μg 25 microgramos
18788478 100 μg 100 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18749986

Marca: R&D Systems MAB809500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 4 publications

VCAM-1/CD106 Monoclonal specifically detects VCAM-1/CD106 in Human samples. It is validated for ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VCAM-1/CD106
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon HAE-2Z
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Alias de gen CD106, CD106 antigen, DKFZp779G2333, INCAM-100, L1CAM, MGC99561, vascular cell adhesion molecule 1, vascular cell adhesion protein 1, V-CAM 1, VCAM1, VCAM-1
Símbolos de los genes VCAM1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human VCAM-1
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7412
Especificidad de la prueba Detects recombinant human VCAM-1 in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.