Learn More
Invitrogen™ Human VAMP7 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP1447
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15225359
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
VAMP7 Synthetic Peptide, PEP-1447, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 18 amino acid peptide near the amino terminus of human VAMP7.PEP-1447 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-34405.
Especificaciones
Especificaciones
6845
purified
Human VAMP7
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
P51809
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
VAMP7
0.02% sodium azide
50 μg
PBS