Learn More
Invitrogen™ Human ULBP-4/RAET1E ELISA Kit
Human ULBP-4/RAET1E quantitates human ULBP-4/RAET1E in serum, plasma, supernatant.
606.00€ - 2215.00€
Especificaciones
Número de acceso bA350J20.7; LETAL; ligando de activación de la toxicidad de efectores de linfocitos; MGC125309; N2DL4; N2DL-4; ligando 4 de NKG2D; NKG2DL4; épsilon Rae-1; RAE1 similar a transcripción 4; RAE1épsilon; RAE-1-épsilon; transcripción 4 similar a RAE-1; Raet1e; RAET1E2; transcripción 1 E temprano de ácido retinoico; proteína 1-épsilon inducible temprano de ácido retinoico; RL-4; proteína de unión a UL16 4; proteína 4 de unión a UL16; ULBP 4; ULBP4; ULBP4MGC125308; UNQ1867/PRO4303
Intervalo del ensayo De 0,43 a 100 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,43 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17135269
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
EH479RBX5
5 x 96 pruebas
2215.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17194783
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
EH479RB
96 pruebas
606.00€
paquete de 96
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Human ULBP-4/RAET1E quantitates human ULBP-4/RAET1E in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ULBP-4/RAET1E.
This gene belong to the RAET1 family, which consists of major histocompatibility complex (MHC) class I-related genes located in a cluster on chromosome 6q24.2-q25.3. This and RAET1G protein differ from other RAET1 proteins in that they have type I membrane-spanning sequences at their C termini rather than glycosylphosphatidylinositol anchor sequences. This protein functions as a ligand for NKG2D receptor, which is expressed on the surface of several types of immune cells, and is involved in innate and adaptive immune responses. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.[provided by RefSeq, Aug 2011].
Especificaciones
Especificaciones
bA350J20.7; LETAL; ligando de activación de la toxicidad de efectores de linfocitos; MGC125309; N2DL4; N2DL-4; ligando 4 de NKG2D; NKG2DL4; épsilon Rae-1; RAE1 similar a transcripción 4; RAE1épsilon; RAE-1-épsilon; transcripción 4 similar a RAE-1; Raet1e; RAET1E2; transcripción 1 E temprano de ácido retinoico; proteína 1-épsilon inducible temprano de ácido retinoico; RL-4; proteína de unión a UL16 4; proteína 4 de unión a UL16; ULBP 4; ULBP4; ULBP4MGC125308; UNQ1867/PRO4303
0,43 ng/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
RAET1E
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Suero, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl
N2DL4
4 h 45 min
De 0,43 a 100 ng/ml
Biotina
Suero
Q8TD07
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min