missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human ULBP-4/RAET1E ELISA Kit
Human ULBP-4/RAET1E quantitates human ULBP-4/RAET1E in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH479RB
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Human ULBP-4/RAET1E quantitates human ULBP-4/RAET1E in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ULBP-4/RAET1E.
Este gen pertenece a la familia RAET1, que consta de genes relacionados con el complejo principal de histocompatibilidad (MHC) de clase I ubicados en un grupo en el cromosoma 6q24.2-q25.3. Esta y la proteína RAET1G se diferencian de otras proteínas RAET1 en que tienen secuencias que atraviesan la membrana de tipo I en sus terminales C en lugar de secuencias de anclaje de glicosilfosfatidilinositol. Esta proteína funciona como ligando para el receptor NKG2D, que se expresa en la superficie de varios tipos de células inmunitarias y participa en las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas. Alternativamente, se han encontrado variantes de transcripción empalmadas que codifican diferentes isoformas para este gen.[proporcionado por RefSeq, agosto de 2011].Especificaciones
bA350J20.7; LETAL; ligando de activación de la toxicidad de efectores de linfocitos; MGC125309; N2DL4; N2DL-4; ligando 4 de NKG2D; NKG2DL4; épsilon Rae-1; RAE1 similar a transcripción 4; RAE1épsilon; RAE-1-épsilon; transcripción 4 similar a RAE-1; Raet1e; RAET1E2; transcripción 1 E temprano de ácido retinoico; proteína 1-épsilon inducible temprano de ácido retinoico; RL-4; proteína de unión a UL16 4; proteína 4 de unión a UL16; ULBP 4; ULBP4; ULBP4MGC125308; UNQ1867/PRO4303 | |
0,43 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
RAET1E | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,43 a 100 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q8TD07 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Suero, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl | |
N2DL4 | |
4 h 45 min |