missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human TSNAX Full-length ORF (NP_005990.1, 1 a.a. - 290 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
en la oferta
Especificaciones
Número de acceso | NP_005990.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 7257 |
Peso molecular | 59.5kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16191582
|
Abnova™
H00007257-P01.25UG |
25 ug |
en la oferta
25 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16181582
|
Abnova™
H00007257-P01.10UG |
10 ug |
en la oferta
10 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
This gene encodes a protein which specifically interacts with translin, a DNA-binding protein that binds consensus sequences at breakpoint junctions of chromosomal translocations. The encoded protein contains bipartite nuclear targeting sequences that may provide nuclear transport for translin, which lacks any nuclear targeting motifs. [provided by RefSeq]
Sequence: MSNKEGSGGFRKRKHDNFPHNQRREGKDVNSSSPVMLAFKSFQQELDARHDKYERLVKLSRDITVESKRTIFLLHRITSAPDMEDILTESEIKLDGVRQKIFQVAQELSGEDMHQFHRAITTGLQEYVEAVSFQHFIKTRSLISMDEINKQLIFTTEDNGKENKTPSSDAQDKQFGTWRLRVTPVDYLLGVADLTGELMRMCINSVGNGDIDTPFEVSQFLRQVYDGFSFIGNTGPYEVSKKLYTLKQSLAKVENACYALKVRGSEIPKHMLADVFSVKTEMIDQEEGISEspecificaciones
NP_005990.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
59.5kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MSNKEGSGGFRKRKHDNFPHNQRREGKDVNSSSPVMLAFKSFQQELDARHDKYERLVKLSRDITVESKRTIFLLHRITSAPDMEDILTESEIKLDGVRQKIFQVAQELSGEDMHQFHRAITTGLQEYVEAVSFQHFIKTRSLISMDEINKQLIFTTEDNGKENKTPSSDAQDKQFGTWRLRVTPVDYLLGVADLTGELMRMCINSVGNGDIDTPFEVSQFLRQVYDGFSFIGNTGPYEVSKKLYTLKQSLAKVENACYALKVRGSEIPKHMLADVFSVKTEMIDQEEGIS | |
RUO | |
TSNAX | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
7257 | |
TSNAX (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
TRAX | |
TSNAX | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |