Learn More
Invitrogen™ Human TRIM5 alpha (IN1) Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP0168
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15256389
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
TRIM5 alpha (IN1) Synthetic Peptide, PEP-0168, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 15 amino acids from towards the carboxy terminus of human TRIM5 alpha.PEP-0168 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20049.
Especificaciones
Especificaciones
85363
purified
Human TRIM5 alpha (IN1)
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q9C035
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
TRIM5
0.02% sodium azide
50 μg
PBS