Learn More
Abnova™ Human TNS1 Full-length ORF (AAH51304.1, 1 a.a. - 385 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH51304.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 7145 |
Peso molecular | 70.1kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16101502
|
Abnova™
H00007145-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16191492
|
Abnova™
H00007145-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene localizes to focal adhesions, regions of the plasma membrane where the cell attaches to the extracellular matrix. This protein crosslinks actin filaments and contains a Src homology 2 (SH2) domain, which is often found in molecules involved in signal transduction. This protein is a substrate of calpain II. A second transcript from this gene has been described, but its full length nature has not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: MSVSRTMEDSCELDLVYVTERIIAVSFPSTANEENFRSNLREVAQMLKSKHGGNYLLFNLSERRPDITKLHAKVLEFGWPDLHTPALEKICSICKAMDTWLNADPHNVVVLHNKGNRGRIGVVIAAYMHYSNISASADQALDRFAMKRFYEDKIVPIGQPSQRRYVHYFSGLLSGSIKMNNKPLFLHHVIMHGIPNFESKGGCRPFLRIYQAMQPVYTSGIYNIPGDSQTSVCITIEPGLLLKGDILLKCYHKKFRSPARDVIFRVQFHTCAIHDLGVVFGKEDLDDAFKDDRFPEYGKVEFVFSYGPEKIQGMEHLENGPSVSVDYNTSDPLIRWDSYDNFSGHRDDGMEDGNKQNTNSQSIGSISGGLEDQYTWPDTHWPSQSEspecificaciones
AAH51304.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
70.1kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MSVSRTMEDSCELDLVYVTERIIAVSFPSTANEENFRSNLREVAQMLKSKHGGNYLLFNLSERRPDITKLHAKVLEFGWPDLHTPALEKICSICKAMDTWLNADPHNVVVLHNKGNRGRIGVVIAAYMHYSNISASADQALDRFAMKRFYEDKIVPIGQPSQRRYVHYFSGLLSGSIKMNNKPLFLHHVIMHGIPNFESKGGCRPFLRIYQAMQPVYTSGIYNIPGDSQTSVCITIEPGLLLKGDILLKCYHKKFRSPARDVIFRVQFHTCAIHDLGVVFGKEDLDDAFKDDRFPEYGKVEFVFSYGPEKIQGMEHLENGPSVSVDYNTSDPLIRWDSYDNFSGHRDDGMEDGNKQNTNSQSIGSISGGLEDQYTWPDTHWPSQS | |
RUO | |
TNS1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
7145 | |
TNS1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DKFZp586K0617/MGC88584/MST091/MST122/MST127/MSTP122/MSTP127/MXRA6/TNS | |
TNS1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |