Learn More
Invitrogen™ Human TMEM184C Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP1047
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15245049
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
TMEM184C Synthetic Peptide, PEP-1047, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 15 amino acids near the carboxy terminus of human TMEM184C.PEP-1047 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20933.
Especificaciones
Especificaciones
55751
purified
Human TMEM184C
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q9NVA4
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
TMEM184C
0.02% sodium azide
50 μg
PBS