Learn More
Invitrogen™ Human TLR-4 ELISA Kit
Human TLR-4 quantitates human TLR-4 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH460RBX5
Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg
Descripción
Human TLR-4 quantitates human TLR-4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human TLR-4.
TLR4 es miembro de la familia de receptores tipo Toll (TLR) que desempeñan un papel fundamental en el reconocimiento de patógenos y la activación de la inmunidad innata. Las THR están altamente conservadas de Drosophila a los humanos y comparten similitudes estructurales y funcionales. Este receptor se expresa con mayor abundancia en la placenta y en la subpoblación mielomonocítica de los leucocitos. Las células de mamíferos responden a LPS al activar TLR4. TLR4 pertenece al complejo multiproteico del receptor de lipopolisacáridos (LPS), que contiene CD14, LY96 y TLR4, y está involucrado en eventos de transducción de señales inducidos por lipopolisacáridos (LPS) que se encuentran en la mayoría de las bacterias gramnegativas. TLR4 ayuda en el reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos (PAMP) que se expresan en agentes infecciosos y median en la producción de citoquinas necesarias para el desarrollo de una inmunidad eficaz. Las distintas TLR presentan diferentes patrones de expresión. Las mutaciones en el gen TLR4 se han asociado con diferencias en la capacidad de respuesta a LPS. Además, se han encontrado varias variantes de transcripción del gen TLR4, pero el potencial de codificación de proteínas de la mayoría de ellas es incierto. TLR4 se expresa mediante monocitos de sangre periférica y una pequeña población de células B, y también se expresa en la placenta humana. Los estudios con ratones con deficiencia de TLR4 indican que el ligando principal para TLR es el lipopolisacárido. En consecuencia, estos ratones también mostraron una mayor susceptibilidad a la sepsis por gramnegativos.Especificaciones
ARMD10; CD284; EGK_07381; homólogo de Toll de Drosophila; hToll; respuesta lipopolisacáridos; Lps; Ly87; Ran/M1; Rasl2-8; Tlr4; TLR-4; TOLL; receptor 4 similar a Toll; dominio del receptor de Toll/interleucina-l (TIR); Toll4; receptor 4 similar a Toll; proteína relacionada con la inmunidad del receptor 4 similar a Toll; proteína similar al receptor 4 similar a Toll; proteína similar al receptor 4 similar a Toll | |
0,4 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
TLR4 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,4 a 100 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
O00206 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
5 x 96 pruebas | |
Suero, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl | |
TLR4 (CD284) | |
4 h 45 min |