Learn More
Abnova™ Human TIMM8B Partial ORF (NP_036591, 1 a.a. - 83 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
en la oferta
Especificaciones
Número de acceso | NP_036591 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 26521 |
Peso molecular | 34.87kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16105536
|
Abnova™
H00026521-Q01.10UG |
10 ug |
en la oferta
10 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16115536
|
Abnova™
H00026521-Q01.25UG |
25 ug |
en la oferta
25 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
This gene encodes a member of a well-conserved family of proteins with similarity to yeast Tim mitochondrial import proteins. This gene is encoded by a nuclear gene and is transported into the intermembrane space of the mitochondrion. When formed into complexes, these proteins guide membrane-spanning proteins across the mitochondrial intermembrane space before they are added into the mitochondrial inner membrane. This gene is adjacent to succinate dehydrogenase, subunit D (SDHD), in which mutations have been found in affected members of families with hereditary paraganglioma
Sequence: MAELGEADEAELQRLVAAEQQKAQFTAQVHHFMELCWDKCVEKPGNRLDSRTENCLSSCVDRFIDTTLAITSRFAQIVQKGGQEspecificaciones
NP_036591 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
34.87kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DDP2/FLJ21744/MGC102866/MGC117373/TIM8B | |
TIMM8B | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
26521 | |
TIMM8B (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MAELGEADEAELQRLVAAEQQKAQFTAQVHHFMELCWDKCVEKPGNRLDSRTENCLSSCVDRFIDTTLAITSRFAQIVQKGGQ | |
RUO | |
TIMM8B | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |