Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para TGF-beta1 humano
KE00002 es un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas de tipo sándwich (ELISA sándwich) de fase sólida que se utiliza para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de la TGF-beta1 endógena.
Marca: Proteintech™ KE00002-96T
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Descripción
- El TGF-beta es miembro de la familia de citocinas del factor de crecimiento transformante beta (TGFb), que son péptidos multifuncionales que regulan la proliferación, la diferenciación, la adhesión, la migración y otras funciones en muchos tipos de células.
- El TGF-beta se produce mediante varios tipos de células, como las células T reguladoras, los fibroblastos, las células epiteliales y las células endoteliales.
- El TGF-beta actúa de forma sinérgica con TGFa en la inducción de la transformación.
- Actúa como factor de crecimiento autocrino negativo.
- El TGF-beta desempeña un papel importante en la remodelación ósea, ya que es un potente estimulador de la formación ósea osteoblástica, lo que provoca quimiotaxis, proliferación y diferenciación en osteoblastos comprometidos.
- El TGF-beta parece promover la progresión tardía y la metástasis en algunos cánceres.
- El ensayo reconoce el TGF-beta1 humano. Un anticuerpo específico para TGF-beta1 se ha revestido previamente en los micropocillos.
- La proteína TGF-beta1 de las muestras se captura mediante el anticuerpo revestido después de la incubación.
- Tras un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de biotinilado específico para TGF-beta1 para detectar la proteína TGF-beta1 capturada.
- Para el desarrollo de la señal, se añade Estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB).
- La solución, que contiene ácido sulfúrico, se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm.
Especificaciones
NP_000651 | |
3,3 pg/mL | |
ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble | |
plasma, Suero | |
Humano | |
Humano | |
<10% | |
Hielo azul | |
4,5 h |
De 15,6 a 1000 pg/ml | |
ISO 13485 | |
Kit de ELISA con revestimiento | |
DAB | |
7040 | |
Sólido | |
<10% | |
De -20 °C a +4 °C | |
P01137 |