Learn More
Invitrogen™ Human SYTL5 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP1290
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15275289
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
SYTL5 Synthetic Peptide, PEP-1290, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 17 amino acids near the amino terminus of human SYTL5.PEP-1290 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-21176.
Especificaciones
Especificaciones
94122
purified
Human SYTL5
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q8TDW5
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
SYTL5
0.02% sodium azide
50 μg
PBS