Learn More
Abnova™ Human SSB Partial ORF (AAH01289.1, 15 a.a. - 105 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH01289.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 6741 |
Peso molecular | 35.75kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16195895
|
Abnova™
H00006741-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16185895
|
Abnova™
H00006741-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
La is involved in diverse aspects of RNA metabolism, including binding and protecting 3-prime UUU(OH) elements of newly RNA polymerase III (see MIM 606007)-transcribed RNA, processing 5-prime and 3-prime ends of pre-tRNA precursors, acting as an RNA chaperone, and binding viral RNAs associated with hepatitis C virus. La protein was originally defined by its reactivity with autoantibodies from patients with Sjogren syndrome (MIM 270150) and systemic lupus erythematosus (SLE; MIM 152700) (Teplova et al., 2006 [PubMed 16387655]).[supplied by OMIM]
Sequence: AKICHQIEYYFGDFNLPRDKFLKEQIKLDEGWVPLEIMIKFNRLNRLTTDFNVIVEALSKSKAELMEISEDKTKIRRSPSKPLPEVTDEYKEspecificaciones
AAH01289.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.75kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
LARP3/La | |
SSB | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
6741 | |
SSB (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
AKICHQIEYYFGDFNLPRDKFLKEQIKLDEGWVPLEIMIKFNRLNRLTTDFNVIVEALSKSKAELMEISEDKTKIRRSPSKPLPEVTDEYK | |
RUO | |
SSB | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |