Learn More
Invitrogen™ Human Sortilin ELISA Kit
Human Sortilin quantitates human Sortilin in serum, plasma, supernatant.
Marca:  Invitrogen™ EH433RBX5
Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17135219
  • 2635.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Human Sortilin quantitates human Sortilin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Sortilin.
La sortilina funciona como un receptor de clasificación en el compartimento de Golgi y como un receptor de separación en la superficie celular. La sortilina es necesaria para el transporte de proteínas desde el aparato Golgi a los lisosomas por una vía independiente del receptor de manosa-6-fosfato (M6PR). También es necesario para el transporte de proteínas desde el aparato Golgi hasta los endosomas. La sortilina favorece la apoptosis neuronal mediando la endocitosis de las formas precursoras proapoptóticas del BDNF (proBDNF) y del NGFB (proNGFB). Además, la sortilina actúa como receptor de la neurotensina.
Especificaciones
Especificaciones
Receptor NT de 100 kDa; 2900053A11Rik; AI852375; glicoproteína 110; glicoproteína 95; Gp110; Gp95; LDLCQ6; mNTR3; receptor de neurotensina 3; NT3; NTR3; Nts3; Ntsr3; Sort1; Sortilina; sortilina 1
0,81 ng/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
Sort1
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min
De 0,819 a 200 ng/ml
Biotina
Plasma, Sobrenadante, Suero
Q99523
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
5 x 96 pruebas
Suero, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl
Sortilina
4 h 45 min