Learn More
Invitrogen™ Human Sortilin ELISA Kit
Human Sortilin quantitates human Sortilin in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH433RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
Human Sortilin quantitates human Sortilin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Sortilin.
La sortilina funciona como un receptor de clasificación en el compartimento de Golgi y como un receptor de separación en la superficie celular. La sortilina es necesaria para el transporte de proteínas desde el aparato Golgi a los lisosomas por una vía independiente del receptor de manosa-6-fosfato (M6PR). También es necesario para el transporte de proteínas desde el aparato Golgi hasta los endosomas. La sortilina favorece la apoptosis neuronal mediando la endocitosis de las formas precursoras proapoptóticas del BDNF (proBDNF) y del NGFB (proNGFB). Además, la sortilina actúa como receptor de la neurotensina.Especificaciones
Receptor NT de 100 kDa; 2900053A11Rik; AI852375; glicoproteína 110; glicoproteína 95; Gp110; Gp95; LDLCQ6; mNTR3; receptor de neurotensina 3; NT3; NTR3; Nts3; Ntsr3; Sort1; Sortilina; sortilina 1 | |
0,81 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Sort1 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,819 a 200 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q99523 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Suero, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl | |
Sortilina | |
4 h 45 min |