Learn More
Invitrogen™ Human SOD3 ELISA Kit
Human SOD3 quantitates human SOD3 in serum, plasma, supernatant.
Marca:  Invitrogen™ EH432RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17194733
  • 604.00€ / paquete de 96
Fecha estimada de envío: 03-11-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Human SOD3 quantitates human SOD3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human SOD3.
Este gen codifica a un miembro de la familia de las quinasas relacionadas con el virus vaccinia (VRK) de las quinasas de proteínas serinas/treoninas. Este gen se expresa ampliamente en tejidos humanos y tiene mayor expresión en células que se dividen activamente, como las de los testículos, el timo, el hígado fetal y los carcinomas. Su proteína se localiza en el núcleo y se ha demostrado que promueve la estabilidad y la acumulación nuclear de una molécula p53 transcripcionalmente activa y, in vitro, para fosforilar Thr18 de p53 y reducir la ubiquitinación de p53. Por lo tanto, este gen puede regular la proliferación celular. Esta proteína también fosforila histona, caseína y los factores de transcripción ATF2 (factor de transcripción activador 2) y c-JUN.
Especificaciones
Especificaciones
AI314465; ALS; ALS1; EC SOD; EC-SOD; ECSODPT; superóxido extracelular dismutasa; superóxido extracelular dismutasa [Cu-Zn]; MGC20077; SOD 3; SOD3; Sod-3; Superóxido dismutasa 3; superóxido dismutasa; superóxido dismutasa 3; superóxido dismutasa 3, extracelular; superóxido dismutasa B; proteína de tejido testicular Li 175
0,65 ng/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
SOD3
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min
De 0,65 a 150 ng/ml
Biotina
Suero
P08294
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
96 pruebas
Suero, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl
SOD3
4 h 45 min