Learn More
Abnova™ Human SMC6L1 Partial ORF (AAH39828, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
en la oferta
Especificaciones
Número de acceso | AAH39828 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 79677 |
Peso molecular | 37.73kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16114343
|
Abnova™
H00079677-Q01.25UG |
25 ug |
en la oferta
25 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16104343
|
Abnova™
H00079677-Q01.10UG |
10 ug |
en la oferta
10 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
Sequence: MAKRKEENFSSPKNAKRPRQEELEDFDKDGDEDECKGTTLTAAEVGIIESIHLKNFMCHSMLGPFKFGSNVNFVVGNNGSGKSAVLTALIVGLGGRAVATNRGSSLKGFVEspecificaciones
AAH39828 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.73kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ22116/FLJ35534/SMC6L1 | |
SMC6 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
79677 | |
SMC6L1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MAKRKEENFSSPKNAKRPRQEELEDFDKDGDEDECKGTTLTAAEVGIIESIHLKNFMCHSMLGPFKFGSNVNFVVGNNGSGKSAVLTALIVGLGGRAVATNRGSSLKGFV | |
RUO | |
SMC6 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |