Learn More
Invitrogen™ Human SLAMF9 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP1217
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15245219
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
SLAMF9 Synthetic Peptide, PEP-1217, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 19 amino acid peptide near the carboxy terminus of human SLAMF9.PEP-1217 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-21103.
Especificaciones
Especificaciones
89886
purified
Human SLAMF9
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q96A28
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
SLAMF9
0.02% sodium azide
50 μg
PBS