Learn More
Abnova™ Human SH2D4A Partial ORF (AAH14525, 239 a.a. - 338 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Especificaciones
Número de acceso AAH14525
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 63898
Peso molecular 36.63kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16119476
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00063898-Q01.25ug
25 ug N/A
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
16109476
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00063898-Q01.10ug
10 ug N/A
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
Descripción
Descripción
Sequence: KKANELLLSTGMPGSFLIRVSERIKGYALSYLSEDGCKHFLIDASADAYSFLGVDQLQHATLADLVEYHKEEPITSLGKELLLYPCGQQDQLPDYLELFE
Especificaciones
Especificaciones
AAH14525
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ20967/SH2A
SH2D4A
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
63898
SH2D4A (Human) Recombinant Protein (Q01)
KKANELLLSTGMPGSFLIRVSERIKGYALSYLSEDGCKHFLIDASADAYSFLGVDQLQHATLADLVEYHKEEPITSLGKELLLYPCGQQDQLPDYLELFE
RUO
SH2D4A