Learn More
Invitrogen™ Human Serpin A3/Alpha-1-Antichymotrypsin ELISA Kit
Human Serpin A3/Alpha-1-Antichymotrypsin quantitates human Serpin A3/Alpha-1-Antichymotrypsin in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH411RB
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
Human Serpin A3/Alpha-1-Antichymotrypsin quantitates human Serpin A3/Alpha-1-Antichymotrypsin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Serpin A3/Alpha-1-Antichymotrypsin.
La SERPINA codifica Alfa 1-ACT. Es una proteína plasmática de fase aguda en estadio temprano y una serpina que inactiva preferentemente la quimotripsina, la catepsina G y la quimasa. Alfa-1-ACT, un inhibidor de proteasa de serina, está estrechamente asociado con placas amiloides en la enfermedad de Alzheimer (EA) y en el cerebro humano y de mono de edad normal. La regulación de las proteasas serinas y los inhibidores de la proteasa serina desempeña un papel importante en la diferenciación neuromuscular. El antígeno prostático específico (PSA), una proteasa de serina similar a la quimotripsina, forma complejos predominantemente con Alfa-1-ACT.Especificaciones
AACT; ACT; Alfa-1-antiquimotripsina; Alfa-1-antiquimotripsina sin His-Pro; proteína 24/25 de gen inhibidor del crecimiento celular; GIG24; GIG25; proteína 24 inhibidora del crecimiento; proteína 25 inhibidora del crecimiento; MGC88254; inhibidor de proteinasa serina (o cisteína), clado A, miembro 3; serpina A3; miembro 3 de la familia de serpinas A; inhibidor de peptidasa serpina, clado A (alfa-1 antiproteinasa, antitripsina), miembro 3; SERPINA3 | |
0,14 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
SERPINA3 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,137 a 100 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P01011 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Suero, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl | |
SERPINA3 | |
4 h 45 min |