Learn More
Abnova™ Human RNF170 Partial ORF (NP_112216, 121 a.a. - 193 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00081790-Q01.10ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16195233
  • 335.00€ / 10 microgramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Sequence: LGAISCPICRQTVTLLLTVFGEDDQSQDVLRLHQDINDYNRRFSGQPRSIMERIMDLPTLLRHAFREMFSVGG
Especificaciones
Especificaciones
NP_112216
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
33.77kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
LGAISCPICRQTVTLLLTVFGEDDQSQDVLRLHQDINDYNRRFSGQPRSIMERIMDLPTLLRHAFREMFSVGG
RUO
RNF170
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
81790
RNF170 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp564A022/FLJ38306
RNF170
Recombinant
wheat germ expression system