missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human RBM17 Partial ORF (NP_116294.1, 302 a.a. - 401 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_116294.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 84991 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16110997
|
Abnova™
H00084991-Q01.25ug |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16100997
|
Abnova™
H00084991-Q01.10ug |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes an RNA binding protein. The encoded protein is part of the spliceosome complex and functions in the second catalytic step of mRNA splicing. Alternatively spliced transcript variants have been described. Related pseudogenes exist on chromosomes 9 and 15. [provided by RefSeq]
Sequence: CPTKVVLLRNMVGAGEVDEDLEVETKEECEKYGKVGKCVIFEIPGAPDDEAVRIFLEFERVESAIKAVVDLNGRYFGGRVVKACFYNLDKFRVLDLAEQVEspecificaciones
NP_116294.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC14439/SPF45 | |
RBM17 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
84991 | |
RBM17 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
CPTKVVLLRNMVGAGEVDEDLEVETKEECEKYGKVGKCVIFEIPGAPDDEAVRIFLEFERVESAIKAVVDLNGRYFGGRVVKACFYNLDKFRVLDLAEQV | |
RUO | |
RBM17 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |