missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human RBBP9 Partial ORF (NP_006597, 87 a.a. - 185 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
en la oferta
Especificaciones
Número de acceso | NP_006597 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 10741 |
Peso molecular | 36.63kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16103096
|
Abnova™
H00010741-Q01.25UG |
25 ug |
en la oferta
25 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16193086
|
Abnova™
H00010741-Q01.10UG |
10 ug |
en la oferta
10 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a retinoblastoma binding protein that may play a role in the regulation of cell proliferation and differentiation. Two alternatively spliced transcript variants of this gene with identical predicted protein products have been reported, one of which is a nonsense-mediated decay candidate. [provided by RefSeq]
Sequence: THRVYAIVLVSAYTSDLGDENERASGYFTRPWQWEKIKANCPYIVQFGSTDDPFLPWKEQQEVADRLETKLHKFTDCGHFQNTEFHELITVVKSLLKVPEspecificaciones
NP_006597 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
BOG/MGC9236/RBBP10 | |
RBBP9 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
10741 | |
RBBP9 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
THRVYAIVLVSAYTSDLGDENERASGYFTRPWQWEKIKANCPYIVQFGSTDDPFLPWKEQQEVADRLETKLHKFTDCGHFQNTEFHELITVVKSLLKVP | |
RUO | |
RBBP9 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |