Learn More
Invitrogen™ Human Prosapip1 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP0930
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15379170
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Prosapip1 Synthetic Peptide, PEP-0930, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 16 amino acids near the carboxy terminus of human Prosapip1.PEP-0930 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20816.
Especificaciones
Especificaciones
9762
purified
Human Prosapip1
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
O60299
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
LZTS3
0.02% sodium azide
50 μg
PBS