Learn More
Invitrogen™ Human PON1 ELISA Kit
Human PON1 quantitates human PON1 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH376RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
Human PON1 quantitates human PON1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human PON1.
La familia de genes de la paraoxonasa (PON) en humanos tiene tres miembros, PON1, PON2 y PON3, alineados uno al lado del otro en el brazo largo del cromosoma 7q21.3-22.1. La PON1 se sintetiza principalmente en el hígado y una parte se secreta en el plasma, donde se asocia a las lipoproteínas de alta densidad (HDL). Además, hidroliza los metabolitos activos de varios otros insecticidas organofosforados (por ejemplo, clorpirifos oxón, diazoxón), así como agentes nerviosos como el sarín, el somán y el VX (agente nervioso letal). El polimorfismo PON1 puede ser responsable de la neurodegeneración y se considera un factor de riesgo independiente para la enfermedad de Parkinson.Especificaciones
A esterasa 1; A-esterasa 1; esterasa aromática 1; arilesterasa 1; arilesterasa tipo B; EC 3.1.1.2; EC 3.1.1.81; EC 3.1.8.1; ESA; ESAesterasa A; Esterasa A; K-45; MVCD5; paraoxonasa 1; paraoxonasa tipo B; Pon; PON 1; PON1; arilbialcalifosfatasa sérica; arilbialcalifosfatasa sérica 1; Paraoxonasa/arilesterasa sérica 1 | |
0,2 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
PON1 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
de 0,2 a 50 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P27169 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl; plasma, 50 µl | |
PON1 | |
4 h 45 min |