missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human PI16 Full-length ORF (AAH22399.2, 1 a.a. - 408 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH22399.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 221476 |
Peso molecular | 70.8kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16109483
|
Abnova™
H00221476-P01.10ug |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16119483
|
Abnova™
H00221476-P01.25ug |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Sequence: MHGSCSFLMLLLPLLLLLVATTGPVGALTDEEKRLMVELHNLYRAQVSPTASDMLHMRWDEELAAFAKAYARQCVWGHNKERGRRGENLFAITDEGMDVPLAMEEWHHEREHYNLSAATCSPGQMCGHYTQVVWAKTERIGCGSHFCEKLQGVEETNIELLVCNYEPPGNVKGKRPYQEGTPCSQCPSGYHCKNSLCEPIGSPEDAQDLPYLVTEAPSFRATEASDSRKMGTPSSLATGIPAFLVTEVSGSLATKALPAVETQAPTSLATKDPPSMATEAPPCVTTEVPSILAAHSLPSLDEEPVTFPKSTHVPIPKSADKVTDKTKVPSRSPENSLDPKMSLTGARELLPHAQEEAEAEAELPPSSEVLASVFPAQDKPGELQATLDHTGHTSSKSLPKFPQYLCHREspecificaciones
AAH22399.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
70.8kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MHGSCSFLMLLLPLLLLLVATTGPVGALTDEEKRLMVELHNLYRAQVSPTASDMLHMRWDEELAAFAKAYARQCVWGHNKERGRRGENLFAITDEGMDVPLAMEEWHHEREHYNLSAATCSPGQMCGHYTQVVWAKTERIGCGSHFCEKLQGVEETNIELLVCNYEPPGNVKGKRPYQEGTPCSQCPSGYHCKNSLCEPIGSPEDAQDLPYLVTEAPSFRATEASDSRKMGTPSSLATGIPAFLVTEVSGSLATKALPAVETQAPTSLATKDPPSMATEAPPCVTTEVPSILAAHSLPSLDEEPVTFPKSTHVPIPKSADKVTDKTKVPSRSPENSLDPKMSLTGARELLPHAQEEAEAEAELPPSSEVLASVFPAQDKPGELQATLDHTGHTSSKSLPKFPQYLCHR | |
RUO | |
PI16 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
221476 | |
PI16 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CRISP9/DKFZp586B1817/MGC45378/MSMBBP/PSPBP | |
PI16 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |