Learn More
Invitrogen™ Human PHAP I Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP0144
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15256369
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
PHAP I Synthetic Peptide, PEP-0144, from Invitrogen.
This peptide corresponds to amino acids near the carboxy terminus of human PHAP I.PEP-0144 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20025.
Especificaciones
Especificaciones
8125
purified
Human PHAP I
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
P39687
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
ANP32A
0.02% sodium azide
50 μg
PBS