Learn More
Invitrogen™ Human PGRN ELISA Kit
Human PGRN quantitates human PGRN in serum, plasma, supernatant.
Marca:  Invitrogen™ EH367RBX5
Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17195139
  • 2215.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-11-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Human PGRN quantitates human PGRN in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human PGRN.
La progranulina es la proteína precursora de la granulina, también llamada proepitelina y factor de crecimiento derivado de las células PC. La escisión del péptido de la señal produce Granulina madura. Tanto la granulina como el producto de la escisión más pequeño de la granulina regulan el crecimiento de las células. La progranulina estimula la proliferación de muchas células epiteliales, promueve su crecimiento independiente del anclaje y, cuando se sobreexpresa, confiere una tumorigenicidad epitelial. El gen de la progranulina/epitelina es multifuncional, con importantes funciones constitutivas en la homeostasis epitelial, la función reproductiva, inmunológica y neuronal. La progranulina se expresa constitutivamente en varios epitelios, particularmente en la piel, el tracto gastrointestinal y el sistema reproductivo. La progranulina se expresa en las células inmunes in vivo y en neuronas específicas del cerebro.
Especificaciones
Especificaciones
Acrogranina; acrogranulina; CLN11; epitelina; precursor de la epitelina; precursor de la epitelina/granulina; Epitelina-1; Epitelina-2; GEP; Glicoproteína de 88 Kda; GP88; granulina; Granulina A; Granulina B; Granulina C; Granulina D; Granulina E; Granulina F; Granulina G; Precursor de la granulina; Granulina-1; Granulina-2; Granulina-3; Granulina-4; Granulina-5; Granulina-6; Granulina-7; granulina-epitelina; granulinas; GRN; paragranulina; factor de crecimiento derivado de células PC; PCDGF; PEPI; PGRN; proepitelina; progranulina
0,1 ng/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
GRN
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min
De 0,1 a 25 ng/ml
Biotina
Suero
P28799
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
5 x 96 pruebas
Sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl; plasma, 50 µl
Progranulina
4 h 45 min